Documenti fondamentali
Z530468
Sigma-Aldrich
Aldrich® Claisen distillation head
Joints: ST/NS 24/40 (3), thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Giunto
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (3)
Prof. immersione
75 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Claisen adapter with a thermometer joint. Male side-arm drip-tip joint.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)