Z517712
Large-capacity addition funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS29/32
Altezza
580 mm
D.E.
80 mm
Capacità
1 L
Descrizione generale
With pressure-equalization arm, 0-3 mm PTFE needle stopcock for precise addition-rate control, and 24/40 joints.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)