Z517429
Aldrich® super condenser
Overall H 410 mm, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS29/32
D.E.
42 mm
Alt. complessiva
410 mm
Area superficiale
610 cm2
Descrizione generale
Extremely efficient condenser design combines a cold-finger, coiled, Liebig, and Vigreux condenser into one unit with a forced spiral path and a very large, water-cooled surface area.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)