CAD6084
Pipetting assembly replacement sinker
for 1 mL, 2 mL, 5 mL, and 10 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 6084
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CAD6084-1EA | 4061832517346 |