Documenti fondamentali
Z503835
Scienceware® trays
w/o faucet, inside dimensions L × W × H 46 cm × 56 cm × 10.2 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
Materiali
low-density polyethylene container
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art
Descrizione generale
Molded LDPE can withstand temperatures up to 77°C (171°F). The PE faucet has a 12.7 mm bore.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z503835-1EA4061832265575