Documenti fondamentali
Z503681
Sigma-Aldrich
Thermometer rack
steam autoclavable, 121°C, pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Caratteristiche
Holds 25 x thermometers
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18981-0001
Lungh. × Largh. × Alt.
5.875 mm × 8.375 mm × 9.875 mm
Descrizione generale
Holds 25 thermometers. Steam autoclavable (121°C). Top plate hole is diameter 5/16 in.,
bottom plate hole is diameter 1/8 in.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)