Z500127
Hose Barb Adapters
polypropylene insert, fits tubing, 1/4 in.
Sinonimo/i:
hose adapter, hose adapters, hose barbs
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene insert
Caratteristiche
fits tubing 1/4 in.
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 2159-0001
Descrizione generale
For use with Nalgene quick filling/venting closures.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z500127-1PAK | 4061832618128 |