Documenti fondamentali
Z420573
Sigma-Aldrich
Medium porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420530
About This Item
Codice UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Materiali
high-density polyethylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H91462-4914
Diam. disco
36 in.
Diam. filtro
36 in.
Colore
none
Dimensione pori
45—90 μm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)