Z420409
Medium porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420379
About This Item
Codice UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
high-density polyethylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H91462-4345
Diam. filtro
18 in.
Colore
none
Dimensione pori
45—90 μm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)