Z419885
Scienceware® HDPE Buchner funnel
capacity 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F14608-0000
Capacità
50 mL
Diam. piatto
36 mm
Alt. piastra-bordo
35 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
One piece funnel with sealed-in, coarse porosity, Coarse porosity (90-130 micron) PE filter plate for good retention and fast flow under vacuum. Useable with or without filter paper. Use below 52°C (125°F).
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z419885-1EA | 4061832264219 |