Documenti fondamentali
Z247340
Coors Buchner funnel
capacity 400 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
Descrizione
For Filter Paper Diameter (mm): 110
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66244
Altezza
180 mm
Capacità
400 mL
Diam. piatto
114 mm
Diametro
95 mm, perforated
Descrizione generale
Coors Buchner funnel is a fixed perforated porcelain plate. It is glazed inside and out except for rim.
Applicazioni
The Coor porcelain funnel has been used to promote filtration and channel flow.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)