Documenti fondamentali
Z418641
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
angled, capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
glass (Clear)
round bottom flask
three angled neck
Giunto
joint: ST/NS14/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
50 mL
Applicazioni
Aldrich® three-neck round-bottom flask has been used during the synthesis of polyurethane expandable sealer (PES) polymer.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)