Z334499
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 25 mL, center joint: ST/NS 14/23
Sinonimo/i:
FR25/1S/1A
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Giunto
center joint: ST/NS14/23
side joint ST/NS14/23
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FR25/1S/1A
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
77 mm
Capacità
25 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z334499-1EA | 4061832830988 |