Documenti fondamentali
Z400491
Ace Trubore® glass stirrer assembly
joint: ST/NS 29/42, for flask size, 500 ‑ 1,000 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiali
glass
Giunto
joint: ST/NS29/42
Caratteristiche
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8041-34
diam. × lung.
4 mm × 10_ mm
Descrizione generale
Precision glass Trubore stirrer assembly consisting of 10 mm I.D. bearing, ground-glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of inner glass bearing, bushing, and threaded glass adapter.
Note legali
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z400491-1EA4061826660188