Documenti fondamentali
Z309036
Quickfit® stirrer shaft blades
shaft D 6 mm, blade W 76 mm, joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
ST7/3
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE
Giunto
joint: ST/NS24/29
Produttore/marchio commerciale
Quickfit ST 7/30
Disponibilità
not available in USA and Canada
Larg. pala
76 mm
Diam. asta
6 mm
Descrizione generale
When pivoted on shaft, will pass through minimum NS joint shown.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)