Z308749
Quickfit® conical flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
FE100/3
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Giunto
joint: ST/NS24/29
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
without cap
Confezionamento
case of 5
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FE100/3
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z308749-1EA | 4061832830438 |
Z308749-5EA | 4061826686966 |