Documenti fondamentali
Z308595
Quickfit® Drechsel bottles
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
MF29/3/500
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Giunto
joint 24/29
Produttore/marchio commerciale
Quickfit MF 29/3/500
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
245 mm
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Select bottle and corresponding head. Note different bottles sizes are different heights.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4