Z308501
Quickfit® sintered bottle heads
for use with 125 mL bottles
Sinonimo/i:
MF48/13/125
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Quickfit MF 48/13/125
Disponibilità
not available in USA and Canada
Compatibilità
for use with 125 mL bottles
Categorie correlate
Descrizione generale
Sintered heads improve gas dispersion
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)