Z308471
Quickfit® sintered bottle heads
for use with 250 mL bottles
Sinonimo/i:
MF48/03/250
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Quickfit MF 48/03/250
Disponibilità
not available in USA and Canada
Compatibilità
for use with 250 mL bottles
Descrizione generale
Sintered heads improve gas dispersion
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z308471-1EA | 4061826686904 |