Documenti fondamentali
Z304786
Quickfit® powder funnels
joint: ST/NS 19/26
Sinonimo/i:
CF5/2
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS19/26
Produttore/marchio commerciale
Quickfit CF 5/2
Disponibilità
not available in USA and Canada
Descrizione generale
For pouring powders or liquids into vessels with ground-glass joints
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)