Z303305
Quickfit® jacketed coil condenser
L 160 mm, joint: ST/NS 19/26
Sinonimo/i:
CX6/22/SC
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS19/26
Produttore/marchio commerciale
Quickfit CX 6/22/SC
Disponibilità
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Lunghezza
160 mm
Area superficiale
400 cm2
Descrizione generale
Double surface condensers with a coil as the inner surface provides approximately twice the surface area of plain, double surface condensers of the same effective length.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)