Documenti fondamentali
Z291595
Supelco
Tappi con ghiera con setti in PTFE/silicone
silver aluminum seal, O.D. 11 mm, red PTFE/silicone septa
Sinonimo/i:
Crimp seals with PTFE/silicone septa
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
red PTFE/silicone septa
silver aluminum seal
Caratteristiche
closure type crimp seal
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
11 mm
Raccordi
closure for 11 mm crimp top vial
Descrizione generale
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z291595-10PAK
Z291595-10X1PAK
Z291595-1PAK4061832326481