Z278432
Ace replacement cap
with hole
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Confezionamento
pk of 48 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 9590-46
Categorie correlate
Descrizione generale
Caps with hole fit threaded outer 14/10 joints and, with an O-ring (Z504874), form an "O-RING-CAP SEAL" connection. Size: 20 mm.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)