Z273961
FRIO-Temp® bottle thermometer
refrigerator, temperature -5-15 °C
Sinonimo/i:
refrigerator temperature measuring equipment, refrigerator thermometer
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
impiego
refrigerator
Caratteristiche
subdivision 0.5 °C
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments B61004-0100
Campo di misura della temperatura
-5-15 °C
Lunghezza
115 mm
Descrizione generale
NIST traceable Enviro-Safe thermometer with PTFE-coating in an unbreakable plastic bottle, containing clear, Enviro-Safe liquid. The enclosed thermometer accurately records temperature when equipment door is open. Bottles have both Velcro and magnetic attachments for easy installation.
Note legali
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z273961-1EA | 4061833308943 |