Documenti fondamentali
Z267732
Sigma-Aldrich
Round crystal window
NaCl, diam. × thickness 25 mm × 5 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiali
NaCl
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
25 mm × 5 mm
Trasmittanza
40,000-62,500 (wavenumbers (cm-1))
Indice di rifrazione
n/D 1.52 (at 2 μm)
Descrizione generale
Cut and polished quality crystal windows.
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)