Z267708
32mm Round cell window
KRS-5, Undrilled
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
KRS-5
Confezionamento
pkg of (contains 1 window)
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
32 mm × 3 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z267708-1EA | 4061833304655 |