Documenti fondamentali
Z265500
Supelco
Analtech TLC Uniplates: silica gel matrix
L × W 20 cm × 20 cm, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Sinonimo/i:
Silica Gel TLC Plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Analtech 47011
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
250 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
10-12 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Descrizione generale
Most rugged silica gel plates available.
Note legali
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)