Z265160
Microflex® ULTRA ONE® powder-free latex gloves
size 6‑6.5 S
Sinonimo/i:
disposable glove
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
vinyl
white gloves
Misura
6‑6.5 S
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
disposable
latex free: no
powder-free
Confezionamento
pack of 50 ea (boxes of 50)
pack of 50
Produttore/marchio commerciale
Microflex UL-315-S
Lungh. × spessore
11.8 in. (300 mm) × 9.8 mil (0.25 mm)
Descrizione generale
Can be worn comfortably for hours.
- 100% powder-free, non-contaminating
- Ultra-Grip surface for non-slip wet gripping power
- Gradient dipping varies glove thickness for maximum sensitivity
- Triple reinforced cuff and palm
Thickness:
- Cuff: 0.18 mm (7.1 mil)
- Palm: 0.25 mm (9.8 mil)
- Finger: 0.35 mm (13.8 mil)
- Length: 300 mm (11.8")
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z265160-1PAK | 4061833016343 |
Z265160-10PAK | 4061833016336 |
Z265160-10X1PAK |