Z672270
Microflex® 93-843 Supreno™ powder-free nitrile gloves
size S, CE compliant
Sinonimo/i:
disposable glove
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
blue nitrile
Misura
S
Sterilità
non-sterile
non-sterile
Caratteristiche
CE compliant
disposable
powder-free
Confezionamento
pack of 100 ea (boxes of 100)
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Microflex 93-843S
Lungh. × spessore
9.7 in. (245 mm) × 5.5 mil (0.14 mm)
Descrizione generale
- Non-latex exam glove
- Non-sterile
- 100% powder-free, noncontaminating
- Ambidextrous
- Beaded, tear resistant cuffs
- Fully textured surface
Thickness:
- Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
- Palm: 0.14 mm (5.5 mil)
- Finger: 0.20 mm (7.8 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Caratteristiche e vantaggi
- Non-latex exam glove
- Non-sterile
- 100% powder-free, noncontaminating
- Ambidextrous
- Beaded, tear resistant cuffs
- Fully textured surface
Thickness:
- Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
- Palm: 0.14 mm (5.5 mil)
- Finger: 0.20 mm (7.8 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)