Documenti fondamentali
Z261300
Stainless steel 316 syringe needle, noncoring point
gauge 20, L 12 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
Descrizione
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Popper 9865
Lunghezza
12 in.
Gauge
20
Descrizione generale
Specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. Female Luer hubs and needles are made of 316 SS. Noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z261300-1EA4061832530802