Documenti fondamentali
Z257834
Enviro-Safe® pocket thermometer
greener alternative
temperature -5-50 °C, With armor
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Caratteristiche
subdivision 0.5 °C
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments B60570-1900
Caratteristiche più verdi
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Campo di misura della temperatura
-5-50 °C
Lunghezza
145 mm
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is designed as a safer chemical without mercury. Click here for more information.
Total immersion. With green, non-hazardous, liquid fill. 160 mm L with aluminum case. An armor option is available, providing extra shielding for the thermometer.
Note legali
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)