Key Documents
Z238759
PTFE blade for stirrer shafts
blade diam. 125 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 002.1125.1
Diametro pala
125 mm
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
PTFE stirrer shaft shaft diam. 10 mm, L 650 mm
Z566306
PTFE stirrer shaft