Documenti fondamentali
Z231525
Duroplan petri dishes
O.D. × H 100 mm × 15 mm
Sinonimo/i:
217554607
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.14
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pack of 1 ea
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 217554607
Disponibilità
not available in USA and Canada
D.E. × alt.
100 mm × 15 mm
Capacità della capsula
~115 mL
Diam. piastra
100 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)