Z221872
Disposable weighing pan
aluminum, diam. × H 100 mm × 8 mm, pack of 50 ea
Sinonimo/i:
Weighing pan
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
circles
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
diam. × alt.
100 mm × 8 mm
Diam. piastra
100 mm
Descrizione generale
Oil-free.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z221872-10PAK | 4061832331690 |
Z221872-1PAK | 4061832331706 |