Documenti fondamentali
Z154857
Sigma-Aldrich
Disposable aluminum dishes
crimped sides with finger-grip handle, capacity 50 mL, dish diam. 57 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
Materiali
aluminum
circles
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
50 mL
Diam. piastra
57 mm
Descrizione generale
Smooth bottom. Use for weighing, dispensing, evaporation, or as a dust cover. Temp. limit: 1,250°F (676°C).
Applicazioni
Disposable aluminum dishes have been used in rotor packing.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)