Documenti fondamentali
Z218774
Ace giant Soxhlet extraction apparatus
flask capacity 12 L, extractor capacity 5 L, thimble I.D. × L 110 mm × 300 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Misura
C
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 681030
Alt. complessiva
82 in.
Capacità estrattore
5 L
Capacità pallone
12 L
D.I. × lungh. ditale
110 mm × 300 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Complete with bulb type condenser and one flask. Cycling rate may be doubled over conventional extractors. All joints are interchangeable. Size C is supplied with adapter Z218871 for connecting the XL extractor joint and condenser. Order giant thimbles separately.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z218774-1EA4061832348964