Key Documents
Z215937
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 29/42
Sinonimo/i:
flask stopper, lab stopper, stoppers
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Giunto
joint: ST/NS29/42
Produttore/marchio commerciale
Cowie 010.129
Descrizione generale
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)