Documenti fondamentali
Z215252
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm, blade diam. 140 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
Produttore/marchio commerciale
Cowie
Lunghezza
550 mm
Diametro pala
140 mm
Diam. asta
9.5 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)