Documenti fondamentali
Z170259
Lightnin® 316 stainless steel impeller
3 Blade turbine, Model A-310, diam. 2 1/2 in. , overall
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Produttore/marchio commerciale
Model A-310
Lightnin 808955
Dimensioni foro
5/16 in.
Diametro
2 1/2 in. , overall
Descrizione generale
High efficiency design develops 50% more mixing action and true axial flow.
Note legali
Lightnin is a registered trademark of Lightnin, a unit of General Signal
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)