Documenti fondamentali
Z205389
Sigma-Aldrich
Eye-protection holder
clear acrylic, H × W × D 3 1/4 in. × 9 in. × 6 3/4 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
46181802
NACRES:
NB.35
Materiali
clear acrylic
Caratteristiche
lid: no
Holds safety glasses
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F24877-0001
Alt. × largh. × prof.
3 1/4 in. × 9 in. × 6 3/4 in.
Dimens. piastra posteriore
6 in.
Descrizione generale
Sturdy holder provides workers with easy access to safety glasses or goggles. Wall mountable or freestanding.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)