Documenti fondamentali
Z190543
Sigma-Aldrich
Flaconcini per scintillazione liquida (con tappo a vite)
urethane foam-filled high-density polyethylene cap, liner (Poly-Seal cone), pkg of 500 ea
Sinonimo/i:
Scintillation Counting Vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
clear glass vial
liner (Poly-Seal cone)
urethane foam-filled high-density polyethylene cap
Caratteristiche
closure type screw top vial
closure type white polyethylene cap
Confezionamento
pkg of 500 ea
Misura
28 mm × 61 mm
Volume
20 mL
Raccordi
thread for 22-400
Descrizione generale
Marchio affidabile Wheaton "180" di vetro a basso tenore di potassio. Sulla faccia superiore dei tappi bianchi da 22 mm è possibile scrivere. I flaconcini dotati di tappo sono confezionati in celle individuali su vassoi da 100.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z190543-1PAK4061837617294