Documenti fondamentali
Z186708
Pipette bulb
capacity 150 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
natural rubber
oval red
Confezionamento
pkg of 3 ea
Produttore/marchio commerciale
200-150
Capacità
150 mL
Descrizione generale
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
BRAND® pipette fillers Standard, for pipettes up to 10 mL
Z333980
BRAND® pipette fillers
Pipette fillers red natural rubber bulb type
Z136468
Pipette fillers
Bel-Bulb™ pipettor vinyl bulb, fits 6-8 mm pipettes, L × diam. 70 mm × 5 mm
Z136085
Bel-Bulb pipettor
Atomizer bulb useful for priming liquid-transfer lines
Z186724
Atomizer bulb
Pipette bulb capacity 5 mL
Z186678
Pipette bulb
Pipette bulb volume 1 mL
Sigma-Aldrich
Z509035
Pipette bulb
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z186708-3EA4061833568385