Z151491
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 5.7 L
About This Item
Codice UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Branson 100-410-174
Capacità serbatoio
5.7 L
Categorie correlate
Descrizione generale
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 3800 Utrasonic Bath. Dimensions 220 mm x 110 mm x 100 mm.
Note legali
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)