Documenti fondamentali
Z147311
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle adapter, NPT to NPT
brass
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Materiali
brass
Ingresso e uscita NPTM × NPTM
1/4 in. × 1/4 in.
Descrizione generale
For connection of valves, regulators, and filters to cylinder valves.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)