Z131229
Nalgene® volumetric flask
volume 500 mL, accuracy: 0.40 mL, transparent polymethylpentene
Sinonimo/i:
nalgene, plastic flask, plastic flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
long
transparent polymethylpentene
Giunto
joint threaded neck24mm
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 4001-0500
Campo di misura del volume
500 mL, accuracy: 0.40 mL
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)