Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Nalgene
®
volumetric flask
Products
Categoria del prodotto
flasks (10)
Marchio
Sigma-Aldrich (4)
Capacità (mL)
Tipo di chiusura
Colore
Taglio della confezione
Sterilità
Stile
Filtra i prodotti
Showing 1-10 of 10
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z131253
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 100 mL, accuracy: 0.16 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Espandi
Visualizza i prezzi
Z131237
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 1,000 mL, accuracy: 0.6 mL, transparent polymethylpentene
Espandi
Visualizza i prezzi
Z131296
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 1,000 mL, accuracy: 0.60 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Espandi
Visualizza i prezzi
Z131245
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Espandi
Visualizza i prezzi
Z131199
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 50 mL, accuracy: 0.1 mL, transparent polymethylpentene
Espandi
Visualizza i prezzi
Z131229
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 500 mL, accuracy: 0.40 mL, transparent polymethylpentene
Espandi
Visualizza i prezzi
Z131202
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 100 mL, accuracy: 0.16 mL, transparent polymethylpentene
Espandi
Visualizza i prezzi
Z131288
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 500 mL, accuracy: 0.40 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Espandi
Visualizza i prezzi
Z131210
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 250 mL, accuracy: 0.24 mL, transparent polymethylpentene
Espandi
Visualizza i prezzi
Z131261
Nalgene
®
volumetric flask,
volume 250 mL, accuracy: 0.24 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)