Documenti fondamentali
Z129593
Sigma-Aldrich
Aldrich® micro sublimation apparatus
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
Descrizione generale
2 mm glass stopcock with O-ring. Use with recovery flask Z515574 or reaction tube Z516023.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)