Z113034
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 20, L 2 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Descrizione
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 4184
Lunghezza
2 in.
Gauge
20
Categorie correlate
Descrizione generale
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z113034-1EA | 4061832529851 |