Key Documents
Z107174
Sigma-Aldrich
Lattice-rod clamp
die cast aluminum (alloy)
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Materiali
die cast aluminum (alloy)
Confezionamento
set of 12 ea
Descrizione generale
Equipped with Allen screws. Assembles without dismantling the existing lattice-rod setup.
Applicazioni
For use with 1/2 in. diam. lattice rods.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)