Documenti fondamentali
WHA2800338
Ditali per estrazione Whatman® in cellulosa di alta qualità
I.D. × H 33 mm × 80 mm
Sinonimo/i:
Z271098, cellulose filter, paper filter, whatman filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104817
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 2800-338
Whatman Article No. 28418979 (US reference)
Diam. int. × alt.
33 mm × 80 mm
Descrizione generale
Questi ditali di estrazione in cellulosa Whatman Cytiva sono prodotti con fibre di cotone a base di alfa cellulosa di elevata qualità per l′impiego in sistemi di estrazione Soxhlet automatizzati ad alte prestazioni. Utilizzati nell′analisi di aria e gas di scarico.
Opzioni per ditali di cellulosa per sistemi di estrazione Soxhlet
I ditali per estrazione standard hanno uno spessore delle pareti di 1–1,5 mm. I ditali di spessore doppio hanno pareti di spessore pari a circa 2 mm, per applicazioni che richiedono una maggiore ritenzione, una maggiore resistenza a umido o a secco o una maggiore rigidità. Le misure possono essere adattate a specifici sistemi di estrazione Soxhlet.
Caratteristiche e vantaggi
  • Utilizzati in un'ampia gamma di studi di estrazione solido-liquido, tra cui analisi di lipidi e pesticidi in campioni di cibo e di terreno
  • Indicati per temperature fino a 120°C (248°F)
  • Eccellente resistenza meccanica e ritenzione
  • Lo spessore della parete dei ditali standard è di 1-1,5 mm per supportare le varie esigenze applicative
  • Con opzione del doppio spessore, per una maggiore rigidità
Altre note
Settore d′impiego: solo a scopo di ricerca interna. I prodotti non sono destinati all′uso diagnostico o alla rivendita.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)